Learn More
Pantoprazol EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30049732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049732 25 mg 25 miligramos
17950826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049732 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0099.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pantoprazol EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Difluoromethoxy)-2-([(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole
CAS 102625-64-9
Nombres de analitos o componentes 5-(Difluoromethoxy)-2-([(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. B (EP), Pantoprazole Imp. B (EP), Pantoprazole USP Related Compound B, Pantoprazole USP RC B, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Related Compound B, Pantoprazole Sodium Impurity B, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity B, Pantoprazole Impurity B, Pantoprazole Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
SMILES COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Nombre IUPAC 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metilsulfanil]-1H-bencimidazol
Peso molecular (g/mol) 367.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0802 g/mol