Learn More
Pantoprazol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319829 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30319829 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15845055
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Pantoprazole
CAS 102625-70-7
Nombres de analitos o componentes Pantoprazole
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C16 H15 F2 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo (±)-Pantoprazole, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole, 2-[[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Altopan, BY 1023, Pantocid, Pantopan, Pantoprazole, Pantozol, Protium, Protium (pharmaceutical), SKF 96022, Zovanta
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Nombre IUPAC 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 383.37
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 383,0751 g/mol