Learn More
Dímero de pantoprazol (>90%), TRC
Código de producto. 30137684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137684 10 mg 10 miligramos
30007381 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP18290010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2115779-15-0
Fórmula molecular C32H28F4N6O8S2
Peso molecular (g/mol) 764.72
Sinónimo 6,6'-Bis(difluoromethoxy)-2,2'-bis(((3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-3H,3'H-5,5'-bibenzo[d]imidazolel, USP Pantoprazole Related Compound E;
Nombre IUPAC 6-(difluorometoxi)-5-[6-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridina-2-il)metilsulfinilo]-1H-benzimidazol-5-il]-2-[(3,4-dimetaxipiridina-2-il)metilsulfinilo]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(c(OC(F)F)cc3[nH]2)c4cc5nc([nH]c5cc4OC(F)F)S(=O)Cc6nccc(OC)c6OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantoprazole Dimer
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H28F4N6O8S2/c1-45-23-5-7-37-21(27(23)47-3)13-51(43)31-39-17-9-15(25(49-29(33)34)11-19(17)41-31)16-10-18-20(12-26(16)50-30(35)36)42-32(40-18)52(44)14-22-28(48-4)24(46-2)6-8-38-22/h5-12,29-30H,13-14H2,1-4H3,(H,39,41)(H,40,42)
Formula Weight (peso de la fórmula) 764.1346