Descripción
- Se adapta a la mayoría de las gafas.
- 180° campo de visión
- Ventilación lateral a través de los protectores laterales
- Sin recubrimiento
- Con piezas laterales de policarbonato
- Según DIN EN 166 – 168 y 170
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 166 - 168 y 170, DIN 4646/47 |
| Revestimiento de lente | Uncoated |
| Color | Translucent |
| Tinción de lente | None |
| Tipo de producto | Gafas de protección |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección ocular |
| Color de marco | Transparente |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Material | Polycarbonate |
| Desechables | Reusable |
| Mostrar más |