Learn More
Thermo Scientific Chemicals Panobinostat
Código de producto. 17281166 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281166 1 g 1 g
17291166 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281166 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467000010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 404950-80-7 | C21H23N3O2, C21H23N3O2 | 349.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404950-80-7
Fórmula molecular C21H23N3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Panobinostat
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 349,43
Clave InChI FPOHNWQLNRZRFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(CCNCC2=CC=C(C=CC(=O)NO)C=C2)C2=CC=CC=C2N1
Nombre IUPAC N-hydroxy-3-[4-({[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino}methyl)phenyl]prop-2-enamide
Peso molecular (g/mol) 349.43