Learn More
Panobinostat(LBH-589), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Panobinostat |
| CAS | 404950-80-7 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Propenamide','N-hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino]methyl]phenyl]-','(2E)-, (2E)-N-Hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino]methyl]phenyl]-2-propenamide, Farydak, LBH 589, Panobinostat |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23N3O2/c1-15-18(19-4-2-3-5-20(19)23-15)12-13-22-14-17-8-6-16(7-9-17)10-11-21(25)24-26/h2-11,22-23,26H,12-14H2,1H3,(H,24,25)/b11-10+ |
| SMILES | Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNCc3ccc(\C=C\C(=O)NO)cc3 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-hidroxi-3-[4-[[2-(2-metil-1H-indol-3-il)etilamino]metil]fenil]prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 349.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.179 |