Learn More
Panidazole, MedChemExpress
Código de producto. 16456247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456247 5 mg 5 miligramos
16413528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16456247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101715
MedChemExpress Panidazole is an amoebicide.
Panidazole is an amoebicide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Panidazole
Forma física Solid
CAS 13752-33-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (538.24 mM)
SMILES O=[N+](C1=CN=C(C)N1CCC2=CC=NC=C2)[O-]
Peso molecular (g/mol) 232.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 98.77%