Learn More
Panidazol, LoGiCal
Código de producto. 30460867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460867 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460867 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3168.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Panidazole
CAS 13752-33-5
Nombres de analitos o componentes Panidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyridine, 4-[2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-, Pyridine, 4-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]- (8CI), 2-Methyl-5-nitro-1-[2-(4-pyridyl)ethyl]imidazole, Panidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O2/c1-9-13-8-11(15(16)17)14(9)7-4-10-2-5-12-6-3-10/h2-3,5-6,8H,4,7H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCc2ccncc2
Nombre IUPAC 4-[2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etil]piridina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 232.24
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.096 g/mol