Learn More
(±)-Panduratina A (>80%), TRC
Código de producto. 30420609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420609 10 mg
30423788 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP17875010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89837-52-5
Fórmula molecular C26H30O4
Peso molecular (g/mol) 406.51
Sinónimo rel-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-(±)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone
Nombre IUPAC (2,6-dihidroxi-4-metoxifenil)-[(1R,2S,6R)-3-metil-2-(3-metilbut-2-enilo)-6-fenilciclohex-3-en-1-il]metanona
SMILES COc1cc(O)c(C(=O)[C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(=CC[C@H]2c3ccccc3)C)c(O)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material (±)-Panduratin A
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.2144