Learn More
Pancuronium dibromide, MedChemExpress
Descripción
Pancuronium dibromide, a bis-quaternary steroid, is a neuromuscular relaxant. Pancuronium dibromide inhibits neuromuscular transmission by competing with acetylcholine for binding sites on nACh receptors. Pancuronium dibromide also inhibits cardiac muscarinic receptors and has a sympathomimetic action.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pancuronium dibromide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 15500-66-0 |
| Color | Pink |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H60Br2N2O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (136.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.49 mM) |
| SMILES | C[N+]1([C@@H]2[C@@H](OC(C)=O)C[C@@](CC[C@]3([H])[C@]4([H])CC[C@@]5(C)[C@@]3([H])C[C@H]([N+]6(C)CCCCC6)[C@@H]5OC(C)=O)([H])[C@]4(C)C2)CCCCC1.[Br-].[Br-] |
| Mostrar más |