Learn More
Pancuronio bromuro, TRC
Código de producto. 30136971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136971 100 mg 100 miligramos
30137662 50 mg 50 miligramos
30008830 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP178500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15500-66-0
Fórmula molecular C35 H60 N2 O4 . 2 Br
Peso molecular (g/mol) 732.67
Sinónimo Pancuronium bromide, 1,1′-[3α,17β-Bis(acetyloxy)-5α-androstane-2β,16β-diyl]bis(1-methylpiperidinium) dibromide, Piperidinium, 1,1'-(3α,17β-dihydroxy-5α-androstan-2β,16β-ylene)bis[1-methyl-, dibromide, diacetate (8CI), 5α-Androstane-3α,17β-diol, 2β,16β-bis(1-methylpiperidinio)-, dibromide, diacetate (8CI), Androstane, piperidinium deriv., 1,1'-(3α,17β-Dihydroxy-5α-androstan-2β,16β-ylene)bis[1-methylpiperidinium] dibromide diacetate, 2β,16β-Dipiperidino-5α-androstane-3α,17β-diol diacetate dimethobromide, Bromurex, Mioblock, NA 97, NSC 293162, Org NA 97, Org-NE 35, Pancuronium, Pancuronium bromide, Pancuronium dibromide, Pavulon
Nombre IUPAC [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetiloxi-10,13-dimetil-2,16-bis(1-metilpiperidina-1-ium-1-il)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] acetato; Dibromuro
SMILES [Br-].[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1[N+]6(C)CCCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pancuronium Bromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 730.292