Learn More
Bromuro de pancuronio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11439381 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
0.25 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439381 0.25 g 250 miligramos
11409381 10 mg -
11419381 50 mg 50 miligramos
11429381 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11439381 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215605383
CAS 15500-66-0
Fórmula molecular C35H62Br2N2O4+2
Peso molecular (g/mol) 734.699
Número MDL MFCD00079223
Clave InChI NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-N
Sinónimo 1,1'-[2β,3α,5α,16b,17b-3-17-bis(acetyloxy)-androstane-2,16-diyl]bis[1-methylpiperidinium]dibromide
PubChem CID 129893486
Nombre IUPAC Acetato de [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetiloxi-10,13-dimetil-2,16-bis(1-metilpiperidin-1-io-1-il)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il];dihidrobromuro
SMILES CC(=O)OC1CC2CCC3C(C2(CC1[N+]4(CCCCC4)C)C)CCC5(C3CC(C5OC(=O)C)[N+]6(CCCCC6)C)C.Br.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pancuronium bromide
Color Blanco
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 732.7
Forma física Polvo cristalino