Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pancreatin, for biochemistry, powder, CAS 8049-47-6
Código de producto. 10402981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10402981 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10402981 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 416745000
Solicitar formato a granel o personalizado
Pancreatin, CAS 8049-47-6, is an extract of animal pancreas that is used to digest polymers. | CAS: 8049-47-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Pancreatin is an extract that contains the enzymes amylase, trypsin, and lipase
  • CAS 8049-47-6
Applications
  • It can be used to digest protein, lipid, and starch in solutions
  • Useful for digestion of culture cell adhesions, extracellular matrix components, stored starches and lipids, and more in vitro, or for biochemistry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Glass Bottle
CAS 8049-47-6
Número de acceso 8049-47-6
Cantidad 500 g
Tipo de producto Pancreatin
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pancreatin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.