Learn More
MedChemExpress Pancreatic Polypeptide, human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.91% |
| CAS | 75976-10-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 4181.71 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (5.98 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Human pancreatic polypeptide |