Learn More
Alfa Aesar™ Pancreastatin (33-49), Porcine
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66504.|D
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457889
  • 216.24€ / 0.50 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
1846.93
Porcine
Solid
RUO
Pancreastatin (33-49), porcine
HPLC
0.5mg
Gln-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Thr-Ala-Gly-Ala-Pro-Gln-Gly-Leu-Phe-Arg-Gly-NH2
-30° to -10°C
Videos
SDS
For Research Use Only