Learn More
Panaxatriol, MedChemExpress
Descripción
Panaxatriol is a natural product that can relieve myelosuppression induced by radiation injury.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Panaxatriol |
| CAS | 32791-84-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H52O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (52.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]1(CC[C@@H]2O)[C@](C[C@H]3O)([H])[C@](C[C@@H](O)[C@@]1([H])C2(C)C)(C)[C@@]4(C)[C@@]3([H])[C@]([C@](CCC5)(C)OC5(C)C)([H])CC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 476.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.73 |
| Mostrar más |