Learn More
MedChemExpress Panaxadiol
Código de producto. 16461448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461448 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16461448 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0596
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Panaxadiol is found in the roots of Panax ginseng, activities neuroprotective and anti-tumour functions. Panaxadiol inhibits programmed cell death-ligand 1(PD-L1) expression and tumour proliferation.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 460.73 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 19666-76-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (217.05 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (43.41 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo 20(R)-Panaxadiol