Learn More
Panaxadiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Panaxadiol |
| CAS | 19666-76-3 |
| Fórmula molecular | C30 H52 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 308879, (20R)-20,25-Epoxydammarane-3β,12β-diol, (3β,12β,20R)-20,25-Epoxydammarane-3,12-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H52O3/c1-25(2)13-9-14-30(8,33-25)19-10-16-29(7)24(19)20(31)18-22-27(5)15-12-23(32)26(3,4)21(27)11-17-28(22,29)6/h19-24,31-32H,9-18H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)CCC[C@@](C)(O1)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C |
| Nombre IUPAC | (3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-4,4,8,10,14-pentametil-17-[(2R)-2,6,6-trimetiloxan-2-il]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,12-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 460.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.3916 |