Learn More
Pan-RAS-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16496047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496047 5 mg 5 miligramos
16473328 10 mg 10 miligramos
16460749 1 mg 1 miligramo
16444576 100 mg 100 miligramos
16439866 50 mg 50 miligramos
16412726 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101295
MedChemExpress Pan-RAS-IN-1 is a pan-Ras inhibitor that disrupts the interaction of Ras proteins and their effectors.
Pan-RAS-IN-1 is a pan-Ras inhibitor that disrupts the interaction of Ras proteins and their effectors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pan-RAS-IN-1
CAS 1835283-94-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H41Cl2F3N6O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (69.67 mM)
SMILES O=C(C1(N)CCNCC1)NCCCN2C3=CC=C(CN4CCN(CC5=C(Cl)C=CC=C5Cl)CC4)C=C3C(C6=CC=C(OC(F)(F)F)C=C6)=C2
Peso molecular (g/mol) 717.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 717.65
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease