Learn More
PAN, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15508824 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508824 1 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 1 g
1 options
Código de producto. 15508824 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor S89100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 85-85-8
Fórmula molecular C15H11N3O
Peso molecular (g/mol) 249.273
Clave InChI RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Sinónimo 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
Nombre IUPAC (1E)-1-(piridina-2-ilhidrazinilideno)naftalen-2-uno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PAN
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.28
Grado Reactivo BAKER ANALYZED