Learn More
Tocris Bioscience™ PAMP-20 (human)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18711618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18711618 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18711618 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6552/1
MRGPRX2 agonist
PAMP-20 (human) is an endogenous peptide agonist of Mas related GPR X2 (MRGPRX2, EC50 = 251 nM). Also a noncompetitive nicotinic cholinergic antagonist. Inhibits nicotine-stimulated catecholamine secretion from PC12 cells in vitro, and from sympathetic nerve endings and adrenal chromaffin cells in vivo. Corresponds to amino acids 1 - 20 of proadrenomedullin. Antihypertensive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 95%
CAS 150238-87-2
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular 2460.87