Learn More
Tocris Bioscience™ PAMP-12 (human, porcine)
Descripción
PAMP-12 (human, porcine) is a potent endogenous peptide agonist of Mas related GPR X2 (MRGPRX2, EC50 = 57.2 nM). Corresponds to amino acids 9 to 20 of proadrenomedullin.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 196305-05-2 |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Peso molecular | 1618.95 |
| Cantidad | 1 mg |