Learn More
Ácido pamoico, TRC
Código de producto. 30427034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427034 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30427034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP17350010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Embonic Acid
CAS 130-85-8
Fórmula molecular C23 H16 O6
Cantidad 10 g
Sinónimo 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2-Naphthoic acid','4,4'-methylenebis[3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid], 2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthylmethane-3,3'-dicarboxylic acid, 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid), 4,4'-Methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid], 4-[(3-Carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid, Bis(2-hydroxy-3-carboxy-1-naphthyl)methane, Embonic acid, KG 122, NSC 30188, NSC 40132, Pamoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(=O)O)c1O
Nombre IUPAC 4-[(3-carboxi-2-hidroxinaftalen-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-ácido carboxílico
Peso molecular (g/mol) 388.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0947