Learn More
Ácido pamoico, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482218 1000 g 1000 g
1 options
Código de producto. 11482218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15207.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El ácido pamoico se utiliza en la preparación de derivados de agentes medicinales y en farmacología para aumentar la solubilidad de un fármaco en agua.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pamoico se utiliza en la preparación de los derivados del repositorio de los medicamentos, utilizados en farmacología para aumentar la solubilidad de un fármaco en el agua.
Solubilidad
Soluble en nitrobenceno, piridina
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pamoic Acid
CAS 130-85-8
Punto de fusión >300 °C
Cantidad 1000 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C23H16O6
Número MDL MFCD00004079
Beilstein 901319
Índice Merck 14,7005
Sinónimo pamoic acid, embonic acid, 4,4 '-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7 rrq8qz38n
Información de solubilidad Soluble in nitrobenzene, pyridine
Clave InChI WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Nombre IUPAC 4-[(3-carboxi-2-hidroxinaftalen-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-ácido carboxílico
Peso molecular (g/mol) 388.38
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.38
Porcentaje de pureza 99%