Learn More
Ácido pamoico, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492218 50g 50 g
11402228 250g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15207.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
El ácido pamoico se utiliza en la preparación de derivados de agentes medicinales y en farmacología para aumentar la solubilidad de un fármaco en agua.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pamoico se utiliza en la preparación de los derivados del repositorio de los medicamentos, utilizados en farmacología para aumentar la solubilidad de un fármaco en el agua.
Solubilidad
Soluble en nitrobenceno, piridina
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-85-8
Fórmula molecular C23H16O6
Peso molecular (g/mol) 388.38
Número MDL MFCD00004079
Clave InChI WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
Nombre IUPAC 4-[(3-carboxi-2-hidroxinaftalen-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pamoic Acid
Punto de fusión >300 °C
Cantidad 50g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 901319
Índice Merck 14,7005
Información de solubilidad Soluble in nitrobenzene, pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.38
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pamoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pamoic acid