Learn More
Ácido pamoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193320 100 g Frasco de plástico 100 g
10500784 500g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129721000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-85-8
Fórmula molecular C23H16O6
Peso molecular (g/mol) 388.38
Número MDL MFCD00004079
Clave InChI WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
Nombre IUPAC 4-[(3-carboxi-2-hidroxinaftalen-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pamoic acid
Punto de fusión >300,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Beilstein 10, 575
Índice Merck 15, 7106
Información de solubilidad Solubilidad en agua: prácticamente insoluble.Otras solubilidades: prácticamente insoluble en ácido acético, prácticamente insoluble en alcohol, éter y benceno, soluble en nitrobenceno y piridina, poco soluble en cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1 % máx. (105 °C, 1 hora)
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pamoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2