Learn More
Ácido Pamidrónico, TRC
Código de producto. 30136914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136914 100 mg 100 miligramos
30134797 250 mg 250 miligramos
30009881 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP172490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40391-99-9
Fórmula molecular C3 H11 N O7 P2
Peso molecular (g/mol) 235.07
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-(3-amino-1-hydroxypropylidene)bis-, Phosphonic acid, (3-amino-1-hydroxypropylidene)bis- (9CI), P,P'-(3-Amino-1-hydroxypropylidene)bis[phosphonic acid], (3-Amino-1-hydroxypropylidene)-1,1-bisphosphonate, (3-Amino-1-hydroxypropylidene)bisphosphonic acid, (α-Hydroxy-γ-aminopropylidene)diphosphonic acid, 1-Hydroxy-3-aminopropane-1,1-diphosphonic acid, 3-Amino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonic acid, 3-Amino-1-hydroxypropylidene-1,1-bisphosphonic acid, 3-Amino-1-hydroxypropylidenediphosphonic acid, ADP, AHPrBP, Amidronic acid, BPH 5, Pamidronic acid, Panolin, Propane-1-hydroxy-3-amino-1,1-diphosphonic acid
Nombre IUPAC (3-amino-1-hidroxi-1-fosfonopropil)ácido fosfónico
SMILES NCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pamidronic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H11NO7P2/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0011