Learn More
Pamidronic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16434207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16434207 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0012
MedChemExpress Pamidronic acid is a drug used to treat a broad spectrum of bone absorption diseases.
Pamidronic acid is a drug used to treat a broad spectrum of bone absorption diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pamidronic acid
Forma física Powder
CAS 40391-99-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H11NO7P2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (21.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CCN
Peso molecular (g/mol) 235.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.07
Porcentaje de pureza 98.0%