Learn More
Pamidronate disodium pentahydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16488588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488588 10 mg 10 miligramos
16404467 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0730
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
MedChemExpress Pamidronate disodium pentahydrate is a nitrogen-containing bisphosphonate, used to prevent osteoporosis.
Pamidronate disodium pentahydrate is a nitrogen-containing bisphosphonate, used to prevent osteoporosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pamidronate disodium pentahydrate
Forma física Solid
CAS 109552-15-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H19NNa2O12P2
Información de solubilidad H2O : 7.14 mg/mL (19.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(P(O)(O[Na])=O)(CCN)P(O)(O[Na])=O.O.O.O.O.O
Peso molecular (g/mol) 369.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.11
Porcentaje de pureza 98.0%