Learn More
Pamicogrel, MedChemExpress
Código de producto. 16482418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482418 5 mg 5 miligramos
16460219 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00175
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pamicogrel
CAS 101001-34-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24N2O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo KBT3022
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (185.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)CN1C(C2=NC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)S2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 448.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.53
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation