Learn More
Ácido Palustro, TRC
Código de producto. 30008813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008813 250 mg 250 miligramos
30008968 25 mg 25 miligramos
17902525 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP165950250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1945-53-5
Fórmula molecular C20 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 302.45
Sinónimo 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,9,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4aβ,10aα)]-, Palustric acid (6CI), Podocarpa-8,13-dien-15-oic acid, 13-isopropyl- (8CI), (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,5,6,9,10,10a-Decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid, 8,13-Abietadien-18-oic acid, NSC 148945
Nombre IUPAC (1R,4aS,10aR)-1,4a-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,5,6,9,10,10a-octahidrofenantrureno-1-ácido carboxílico
SMILES CC(C)C1=CC2=C(CC1)[C@@]3(C)CCC[C@](C)([C@@H]3CC2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palustric Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h12-13,17H,5-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t17-,19-,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246