Learn More
Palovarotene, TRC
Código de producto. 30422665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422665 100 mg
30426669 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP165900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 410528-02-8
Fórmula molecular C27 H30 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 414.54
Sinónimo Benzoic acid, 4-[(1E)-2-[5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-2-naphthalenyl]ethenyl]-, 4-[(1E)-2-[5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-2-naphthalenyl]ethenyl]benzoic acid, Palovarotene, R 667, Ro 3300074
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-[5,5,8,8-tetrametil-3-(pirazol-1-ilmetil)-6,7-dihidronaftalen-2-il]eteno-ácido benzoico
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(\C=C\c3ccc(cc3)C(=O)O)c(Cn4cccn4)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palovarotene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30N2O2/c1-26(2)12-13-27(3,4)24-17-22(18-29-15-5-14-28-29)21(16-23(24)26)11-8-19-6-9-20(10-7-19)25(30)31/h5-11,14-17H,12-13,18H2,1-4H3,(H,30,31)/b11-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2307