Learn More
Palovarotene, MedChemExpress
Código de producto. 16492307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492307 50 mg 50 miligramos
16428777 5 mg 5 miligramos
16426178 10 mg 10 miligramos
16416556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14799
MedChemExpress Palovarotene is a nuclear retinoic acid receptor γ (RAR-γ) agonist.
Palovarotene is a nuclear retinoic acid receptor γ (RAR-γ) agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palovarotene
CAS 410528-02-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo R 667 Ro 3300074
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (60.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(/C=C/C2=C(CN3N=CC=C3)C=C4C(C)(C)CCC(C)(C)C4=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 414.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.54
Porcentaje de pureza 95.9%
Grado Research
Forma física Solid