Learn More
Palosuran, MedChemExpress
Descripción
Palosuran (ACT-058362) is a potent, selective, and orally active antagonist of urotensin II receptor, with an IC50 of 3.6 nM for CHO cell membranes expressing human recombinant receptors. Palosuran can improves pancreatic and renal function in diabetic rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palosuran |
| CAS | 540769-28-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H30N4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ACT-058362 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (119.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CC1=CC=CC=C1)(CC2)CCN2CCNC(NC3=CC(C)=NC4=CC=CC=C34)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 418.53 |
| Mostrar más |