Learn More
N-óxido de palonosetrón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palonosetron N-Oxide |
| CAS | 813425-83-1 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2,3,3a,4,5,6-hexahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-','(3aS)-, (3aS)-2,3,3a,4,5,6-Hexahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1H-benz[de]isoquinolin-1-one, Palonosetron-N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O2/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-20(19)17-12-21(23)9-7-13(17)8-10-21/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2/t13?,15-,17-,21?/m1/s1 |
| SMILES | [O-][N+]12CCC(CC1)[C@@H](C2)N3C[C@H]4CCCc5cccc(C3=O)c45 |
| Nombre IUPAC | (3aS)-2-[(3S)-1-oxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-3a,4,5,6-tetrahidro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1838 |