Learn More
Clorhidrato de palonosetrón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16504374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16504374 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16504374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462990010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palonosetron hydrochloride
CAS 135729-62-3
Punto de fusión 307.0°C
Fórmula molecular C19H25ClN2O
Número MDL MFCD00939524
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: freely soluble.
Clave InChI OLDRWYVIKMSFFB-KPVRICSOSA-N
SMILES [H+].[Cl-].O=C1N(C[C@@H]2CCCC3=CC=CC1=C23)[C@@H]1CN2CCC1CC2
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno (5R)-3-[(3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-3-azatriciclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),9,11-trien-2-ona
Peso molecular (g/mol) 332.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.87