Learn More
Clorhidrato de palonosetrón, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de palonosetrón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palonosetron Hydrochloride |
| CAS | 135729-62-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Palonosetron Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aS)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, (3aS)- (9CI), Aloxi, Onicit, Palonosetron hydrochloride, RS 25259-197 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.O=C1N(C[C@H]2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5 |
| Nombre IUPAC | (3aS)-2-[(3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-3a,4,5,6-tetrahidro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |