Learn More
Palonosetron hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16424157
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16424157 50 mg 50 miligramos
16411356 200 mg 200 miligramos
16407996 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16424157 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palonosetron hydrochloride
CAS 135729-62-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H25ClN2O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (300.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (10.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C[C@@]([H])(CCC2)C3=C2C=CC=C13)[C@@H]4CN5CCC4CC5.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 332.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.87
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation