Learn More
N-óxido de palonosetrón-3-eno, TRC
Código de producto. 30418721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418721 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30418721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP165820100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Palonosetron-3-ene N-Oxide
CAS 1021456-82-5
Fórmula molecular C19 H22 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one','2,4,5,6-tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-, 2,4,5,6-Tetrahydro-2-[(3S)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-1H-benz[de]isoquinolin-1-one, Palonosetron-3-ene N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O2/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-20(19)17-12-21(23)9-7-13(17)8-10-21/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2/t13?,17-,21?/m1/s1
SMILES [O-][N+]12CCC(CC1)[C@@H](C2)N3C=C4CCCc5cccc(C3=O)c45
Nombre IUPAC 2-[(3S)-1-oxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-5,6-dihidro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-ona
Peso molecular (g/mol) 310.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1681