Learn More
Cloruro de Palonosetron-3-ene, TRC
Código de producto. 30136034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136034 250 mg 250 miligramos
30008577 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP165825250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135729-55-4
Fórmula molecular C19 H22 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 330.85
Sinónimo 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,4,5,6-tetrahydro-, monohydrochloride, (S)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI), 2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl] 2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride, RS 25259-007, RS 42358-197
Nombre IUPAC 2-[(3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-5,6-dihidro-4H-benzo[de]isoquinolina-1-una; Cloruro
SMILES Cl.O=C1N(C=C2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palonosetron-3-ene Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1499
Porcentaje de pureza >95%