Learn More
Palmetato de Palmitilo, TRC
Código de producto. 30136898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136898 5 g 5 g
30134686 1 g 1 g
30005726 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1637505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-10-3
Fórmula molecular C32 H64 O2
Peso molecular (g/mol) 480.85
Sinónimo Cetyl Palmitate
Nombre IUPAC hexadecanoato de hexadecilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetyl palmitate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.4906