Learn More
Palmitato de palmitilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485548 1 g 1 g
15495548 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Código de producto. 15485548 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H59283.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.70€
    81.65€ / 1 g
    Ahorro 9.05€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
It is used as emollients, masking agents and skin conditioning and a glosser and thickener for creams. It improves emulsion texture and stability and gives structure to cosmetic sticks. Used in skin and hair applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como emoliente, agente enmascarador y acondicionadores de piel, y como componente para dar brillo y espesor a las cremas. Mejora la textura de la emulsión y su estabilidad y le da forma a los aplicadores de sombras de ojos. Se utiliza en productos para la piel y el cabello.
Solubilidad
Soluble en acetona caliente.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-10-3
Fórmula molecular C32H64O2
Peso molecular (g/mol) 480.86
Número MDL MFCD00053739
Clave InChI PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
Nombre IUPAC hexadecanoato de hexadecilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmityl palmitate
Punto de fusión 55°C to 56°C
Fórmula lineal CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in hot acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.85
Porcentaje de pureza 96%