Learn More
Palmityl Myristate, TRC
Código de producto. 30138268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138268 2.5 g 2.50 g
30010632 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1637002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2599-01-1
Fórmula molecular C30 H60 O2
Peso molecular (g/mol) 452.8
Sinónimo Tetradecanoic Acid Hexadecyl Ester, Myristic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Myristate, Cetyl Myristate, Hexadecyl Myristate, Hexadecyl Tetradecanoate, Myristic Acid Cetyl Ester, n-Hexadecyl n-Tetradecanoate
Nombre IUPAC Tetradecanoato hexadecilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmityl Myristate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-19-21-23-25-27-29-32-30(31)28-26-24-22-20-18-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.4593