Learn More
Palmitoiletanolamida, TRC
Código de producto. 30005112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005112 10 mg 10 miligramos
30004167 50 mg 50 miligramos
30010519 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15508010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-31-0
Fórmula molecular C18H37NO2
Peso molecular (g/mol) 299.49
Sinónimo (Hydroxyethyl)palmitamide, 2-(Palmitoylamino)ethanol, 2-Palmitamidoethanol, AM 3112, Impulsin, Loramine P 256, Mackpeart DR 14V, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, N-(2-Hydroxyethyl)palmitamide, N-Hexadecanoylethanolamine, N-Palmitoylethanolamine, NSC 23320, Palmidrol, Palmitic Acid Monoethanolamide, Palmitic Monoethanolamide
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)hexadecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoyl Ethanolamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.2824
Porcentaje de pureza >95%