Learn More
Palmitoylethanolamide, MedChemExpress
Código de producto. 16468018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468018 10 mg 10 miligramos
16427796 100 mg 100 miligramos
16403947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16468018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY20685
MedChemExpress Palmitoylethanolamide (Palmidrol) is an active endogenous compound which can used for preventing virus infection of the respiratory tract.
Palmitoylethanolamide (Palmidrol) is an active endogenous compound which can used for preventing virus infection of the respiratory tract.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoylethanolamide
Forma física Powder
CAS 544-31-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H37NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo PalmidrolLoramine P 256
Información de solubilidad DMSO : 2.6 mg/mL (8.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(NCCO)=O
Peso molecular (g/mol) 299.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.49
Porcentaje de pureza 97.0%