Learn More
Clorhidrato de Palmitoil-L-carnitina, TRC
Código de producto. 30138559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138559 1 g 1 g
17994125 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1550501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18877-64-0
Fórmula molecular C23 H46 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 436.07
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-, chloride (1:1), (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-, chloride, (2R)- (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-, chloride, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, palmitate, L- (8CI), Palmitic acid, ester with (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, L- (8CI), (R)-3-(Palmitoyloxy)-4-(trimethylammonio)butanoate hydrochloride, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, palmitate, (-)-, Hexadecanoyl-L-carnitine hydrochloride, Hi-Carnitine, L-Palmitoylcarnitine chloride, Palmitoyl-L-carnitine chloride
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-hexadecanoiloxipropilo]-trimetilaziano; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoyl-L-carnitine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.3115