Learn More
Clorhidrato de palmitoil-L-carnitina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Palmitoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1334532-26-1 |
| Fórmula molecular | C23 D3 H43 N O4 . Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium-d3 Chloride, L-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-ammonium-d3 Chloride Palmitate, L-Palmitic acid ester with (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium-d3 chloride, (-)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-ammonium-d3 Chloride Palmitate, Hexadecanoyl-L-carnitine-d3 hydrochloride, L-Palmitoylcarnitine-d3 chloride, Hexadecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-hexadecanoiloxipropil]-dimetil-(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 439.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.3304 |