Learn More
Cloruro de palmitoilo, TRC
Código de producto. 30411557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411557 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30411557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1564802.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoyl Chloride
CAS 112-67-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C16H31ClO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Hexadecanoic Acid Chloride, NSC 9854, Palmitic Acid Chloride, Palmitic Chloride, Palmityl Acid Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de hexadecanoilo
Peso molecular (g/mol) 274.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.2063
Porcentaje de pureza >95