Learn More
Cloruro de palmitoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494884 100 g 100 g
11404894 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494884 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13812.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.873 g/mol
Palmitoyl chloride is a compound which has been used as a polymeric carrier for plasmid DNA delivery to 293T cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de palmitoil es un compuesto que se ha utilizado como portador polimérico para la entrega de ADN plasmídico a las células 293T.
Solubilidad
Soluble en éter. Se descompone en agua y alcohol.
Notas
Sensible a la humedad. Desecar a temperatura ambiente. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-67-4
Fórmula molecular C16H31ClO
Peso molecular (g/mol) 274.873
Número MDL MFCD00000742
Clave InChI ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
Nombre IUPAC cloruro de hexadecanoilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoyl chloride
Punto de fusión ∼9°C to 12°C
Densidad 0.906
Punto de ebullición 174°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 182°C (359°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)14COCl
Índice de refracción 1.452
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 972409
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.88
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Palmitoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecanoyl chloride