Learn More
Cloruro de palmitoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Palmitoyl chloride |
| Nombre de nota | 98% |
| Acidez | 1% max. (as palmitic acid) |
| Punto de fusión | 9.0°C to 14.0°C |
| Densidad | 0.9000g/mL |
| Punto de ebullición | 199.0°C (2.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 160°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |